Learn More
Labconco™ Röhrchen mit flachem Boden für RapidVap™ Vacuum N2 und N2/48 Verdampfungssysteme
Artikelnummer. 11781559 Alle ansehen Labconco Corporation Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Probenvolumen (metrisch):
125 mL
450 mL
Packungsgröße:
8 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Probenvolumen (metrisch) Packungsgröße
11781559 450 mL 8 Stück
11771559 125 mL 8 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11781559 Lieferant Labconco™ Lieferanten-Nr. 7913408
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1200.00 €
    1099.47 € / 8 Stück
    Sparen 100.53 €
    8% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 05-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Borosilikatglasröhrchen für die Verwendung mit Labconco RapidVap N2 Verdampfungssystemen.
Borosilikatglasröhrchen nur zur Verwendung mit RapidVap N2 Verdampfungssystemen. Die geschliffenen Glasröhrchen bieten eine bessere Passform und Wärmeübertragung für schnellere Verdampfungsraten. Die Schäfte sind für die Verwendung mit Cool-Zone-terminierten Endpunktbestimmungen ausgelegt. Um die Verdampfungszeit zu minimieren, sollte das Röhrchen mit dem richtigen Endpunktschaft verwendet werden. Wenn beispielsweise ein Endpunkt von 1.5 ml angestrebt wird, würde die Auswahl von Röhrchen 7913500 mit einem maximalen 3.0 ml-Endpunktvolumen zu einer unnötig langen Zeit für die Verdampfung der restlichen 1.5 ml im Schaft führen. Röhrchen mit flachem Boden eignen sich für Anwendungen, bei denen Proben bis zur Trockenheit gebracht werden. Jedes graduierte 600 ml-Röhrchen hat beim Vortexen ein Probenvolumen von bis zu 450 ml. Jedes graduierte 170 ml-Röhrchen hat beim Vortexen ein Probenvolumen von bis zu 125 ml.
Spezifikation
Material Borosilikatglas
Typ Röhrchen mit flachem Boden
Zur Verwendung mit (Geräte) RapidVap Wirbelverdampfer
Probenvolumen (angloamerikanisch) 15 oz.
Volumen (metrisch) 600 mL
Probenvolumen (metrisch) 450 mL
Gewicht (angloamerikanisch) 4 lb.
Gewicht (metrisch) 1,8 kg