Learn More
Labconco™ HEPA-Filter für Drehschieber-Vakuumpumpen und FreeZone™ Gefriertrocknungssysteme
Gehört zwischen Gefriertrockner und Pumpe, um das Eindringen von Partikelverunreinigungen in die Pumpe zu verhindern
Marke:  Labconco™ 7386500
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Artikelnummer. 15730178
  • 900.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 17-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
HEPA-Filter für alle Labconco FreeZone Gefriertrocknungssysteme zum Anschluss an Labconco Drehschieber- oder Hybridvakuumpumpen. Der Filter sitzt zwischen Gefriertrockner und Pumpe, um zu verhindern, dass Partikel in die Pumpe gelangen.
Spezifikation
Spezifikation
1 lbs.