Learn More
Labconco™ Manuelles Anschlusskit für Gas- und Vakuumschläuche für Precise™ Handschuhboxen
Zubehör für Precise Handschuhboxen
Marke: Labconco™ 5245100
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Enthält flexible Vinylschläuche und -anschlüsse
- Verbindet den vom Anwender bereitgestellten Inertgastank und die Drehschiebervakuumpumpe mit den Ventilen an der Handschuhbox
Spezifikation
Precise™ Basic™ Handschuhbox und Handschuhbox mit Schutzgasatmosphäre | |
20 lb. | |
9,1 kg | |
Kit mit manuellem Ventil für Gas- und Vakuumschlauchanschlüsse |