Learn More
Labconco™ Ersatzbeutel für HEPA-Filterzelle
Ersatzbeutel für Filter in XPert und RXPert Balance sowie Bulkpowderkabinen und XPert Nano Enclosures.
Marke:  Labconco™ 3776002
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Artikelnummer. 10027942
  • 412.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 23-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Ersatzbeutel für HEPA-Filter in Bag-in/Bag-out-Filtersystemen zur Verwendung mit tragbaren Laborabsauggeräten von Labconco FilterMate.
Spezifikation
Spezifikation
HEPA
1 lb.
Filterzubehör
HEPA-Filterzelle, Protector™ Vorführhaube, FilterMate™ tragbares Abluftgerät
0,5 kg
HEPA-Bag-in/Bag-out-Filter zur Aufnahme von Partikeln beim Filterwechsel