Beschreibung
Zur Verwendung mit Labconco CentriVap Systemen
- Die Rotoren aus eloxiertem Aluminium halten die Röhrchen im Winkel, um die Oberfläche zu maximieren
- Zwei Lochgrößen an den Rotoren 16-317-54 und 16-317-62 bis -64 ermöglichen die Aufnahme von Röhrchen mit unterschiedlichem Außendurchmesser
- Die maximale Röhrchenkapazität für einen gegebenen Außendurchmesser kann je nach Gesamtröhrchenhöhe variieren
- CentriVap DNA-Systeme und Proteomic werden mit einem DNA-Rotor (16-317-54) geliefert; Säuresysteme werden mit einem säurebeständigen 12 bis 13 mm-Rotor geliefert (16-108-450)
Um einen Probenverlust während der Zentrifugation zu vermeiden, füllen Sie die Röhrchen nur 0.33 bis 0.5 voll.
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Eloxiertes Aluminium |
| Typ | Mikrozentrifugenrotor |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | CentriVap™ DNA-System |
| Aufnahmevermögen | 32 x 40 bis 50 ml-Mikrozentrifugenröhrchen |
| Volumen (metrisch) | 1,5 bis 2 ml |
| Gewicht (angloamerikanisch) | 3 lb. |
| Gewicht (metrisch) | 1,4 kg |