Learn More
Labconco™ Rotoren für CentriVap™ Systeme
Artikelnummer. 10253323 Alle ansehen Labconco Corporation Produkte
Change view
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
132 x 1,5 bis 2 ml-Mikrozentrifugenröhrchen
32 x 40 bis 50 ml-Mikrozentrifugenröhrchen
4 Standard- oder 2 Deep-Well-Platten
40 x 1,5 bis 2 ml-Mikrozentrifugenröhrchen oder 100 x 5 bis 6 ml-Röhrchen
44 x 12 bis 17 ml- und 24 x 16 bis 17 ml-Röhrchen
72 x 0,5 ml-Mikrozentrifugenröhrchen oder 60 x 1,5 bis 2 ml-Mikrozentrifugenröhrchen
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Aufnahmevermögen unitSize
10253323 132 x 1,5 bis 2 ml-Mikrozentrifugenröhrchen 1 Stück
10165462 4 Standard- oder 2 Deep-Well-Platten 1 Stück
10309292 72 x 0,5 ml-Mikrozentrifugenröhrchen oder 60 x 1,5 bis 2 ml-Mikrozentrifugenröhrchen 1 Stück
10344373 40 x 1,5 bis 2 ml-Mikrozentrifugenröhrchen oder 100 x 5 bis 6 ml-Röhrchen 1 Stück
10155462 32 x 40 bis 50 ml-Mikrozentrifugenröhrchen 1 Stück
10334373 44 x 12 bis 17 ml- und 24 x 16 bis 17 ml-Röhrchen 1 Stück
6 options
Artikelnummer. 10253323
Marke: Labconco™ 7450700
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zur Verwendung mit Labconco CentriVap Systemen
  • Die Rotoren aus eloxiertem Aluminium halten die Röhrchen im Winkel, um die Oberfläche zu maximieren
  • Zwei Lochgrößen an den Rotoren 16-317-54 und 16-317-62 bis -64 ermöglichen die Aufnahme von Röhrchen mit unterschiedlichem Außendurchmesser
  • Die maximale Röhrchenkapazität für einen gegebenen Außendurchmesser kann je nach Gesamtröhrchenhöhe variieren
  • CentriVap DNA-Systeme und Proteomic werden mit einem DNA-Rotor (16-317-54) geliefert; Säuresysteme werden mit einem säurebeständigen 12 bis 13 mm-Rotor geliefert (16-108-450)
Um einen Probenverlust während der Zentrifugation zu vermeiden, füllen Sie die Röhrchen nur 0.33 bis 0.5 voll.
Spezifikation
Material Eloxiertes Aluminium
Typ Sechskantrotor
Zur Verwendung mit (Geräte) CentriVap™ DNA-System
Aufnahmevermögen 132 x 1,5 bis 2 ml-Mikrozentrifugenröhrchen
Volumen (metrisch) 1,5 ml
Gewicht (angloamerikanisch) 2 lb.
Gewicht (metrisch) 0,9 kg