Learn More
Labconco™ Rotoren für CentriVap™ Systeme
Artikelnummer. 10309292 Alle ansehen Labconco Corporation Produkte
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
132 x 1,5 bis 2 ml-Mikrozentrifugenröhrchen
32 x 40 bis 50 ml-Mikrozentrifugenröhrchen
4 Standard- oder 2 Deep-Well-Platten
40 x 1,5 bis 2 ml-Mikrozentrifugenröhrchen oder 100 x 5 bis 6 ml-Röhrchen
44 x 12 bis 17 ml- und 24 x 16 bis 17 ml-Röhrchen
72 x 0,5 ml-Mikrozentrifugenröhrchen oder 60 x 1,5 bis 2 ml-Mikrozentrifugenröhrchen
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10309292
Marke: Labconco™ 7462900
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zur Verwendung mit Labconco CentriVap Systemen
  • Die Rotoren aus eloxiertem Aluminium halten die Röhrchen im Winkel, um die Oberfläche zu maximieren
  • Zwei Lochgrößen an den Rotoren 16-317-54 und 16-317-62 bis -64 ermöglichen die Aufnahme von Röhrchen mit unterschiedlichem Außendurchmesser
  • Die maximale Röhrchenkapazität für einen gegebenen Außendurchmesser kann je nach Gesamtröhrchenhöhe variieren
  • CentriVap DNA-Systeme und Proteomic werden mit einem DNA-Rotor (16-317-54) geliefert; Säuresysteme werden mit einem säurebeständigen 12 bis 13 mm-Rotor geliefert (16-108-450)
Um einen Probenverlust während der Zentrifugation zu vermeiden, füllen Sie die Röhrchen nur 0.33 bis 0.5 voll.
Spezifikation
Material Eloxiertes Aluminium
Typ DNA-Rotor
Zur Verwendung mit (Geräte) CentriVap™ DNA-System
Aufnahmevermögen 72 x 0,5 ml-Mikrozentrifugenröhrchen oder 60 x 1,5 bis 2 ml-Mikrozentrifugenröhrchen
Volumen (metrisch) 0,5 mL
Gewicht (angloamerikanisch) 2 lb.
Gewicht (metrisch) 0,9 kg