Learn More
Labconco™ Single Electrical Receptacle Kits
Mount on the left or right side of any 3, 4, 5, 6, 7 or 8 ft. Protector Premier, XStream, XL, PVC Perchloric Acid or Stainless Steel Laboratory Hood
Marke: Labconco™ 9412700
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.80000kg
Beinhaltet: Elektrische Steckdose, Verkabelung, Anschlusskasten und Abdeckung der Steckdose
Beschreibung
- 4 lb. (1,8 kg)
- 12 l × , 9 W × , 2 Zoll H (30,5 × 22,9 × 5,1 cm)
- Erhältlich in verschiedenen Steckdosen, die unterschiedliche elektrische Anforderungen erfüllen
- Internationaler GFCI-Schalter auch separat erhältlich
Spezifikation
Protector™ Premier™, XStream™, XL™ Abzugshaube | |
4 lb. | |
9 in. | |
Elektrische Steckdose, Verkabelung, Anschlusskasten und Abdeckung der Steckdose | |
Kit für einzelne elektrische Steckdosen | |
230 V, 50 Hz, 16 A (Schuko-Stecker) | |
50 Hz |
2 in. | |
1,8 kg | |
5,1 cm | |
22,9 cm | |
230 V | |
Montage auf der linken oder rechten Seite der Abzugshaube | |
Schuko-Stecker |