Learn More
Labconco™ SteamScrubber™ Kulturröhrcheneinsätze
Kulturröhrcheneinsätze für den Einsatz mit Glaswaschgeräten vom Typ Labconco FlaskScrubber und SteamScrubber.
N.V.
Beschreibung
Kulturröhrcheneinsätze für den Einsatz mit Glaswaschgeräten vom Typ Labconco FlaskScrubber und SteamScrubber.
Korbähnliche Einsätze aus Edelstahl 304 passen in offene Standardgestelle und Spindelgestelle von SteamScrubber und FlaskScrubber Glasspülmaschinen. Für jeweils 144 Röhrchen mit Außendurchmessern von 15 bis 18 mm. Gittergröße 23,8 mm x 23,8 mm. Nur zur Verwendung in unteren Gestellen.Spezifikation
Je | |
Edelstahl 304 |