Learn More
behr Labor-Technik™ Peristaltische Laborpumpe
Compact laboratory peristaltic pump with continuously adjustable conveying capacity, pump rotor with two compression and four guide rollers. Changing hose is easy, no tools or other aids are required. AC motors 220V∼, 50 Hz.
Marke:  behr Labor-Technik™ B00210217
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10146251
  • 911.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 25-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Die Drehzahl des Gleichstrom-Präzisionsmotors kann stufenlos eingestellt werden
    • Die Drehrichtung des Pumpenrotors kann umgekehrt werden
Spezifikation
Spezifikation
1 bis 4 l/h