Learn More
Lacidipine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16498448
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16498448 10 mg 10 Milligramm
16498246 100 mg -
16491406 200 mg -
16434337 50 mg 50 Milligramm
4 options
Artikelnummer. 16498448
Marke: Medchem Express HYB0347
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Lacidipine (Lacipil, Motens) is a L-type calcium channel blocker.
Lacidipine (Lacipil, Motens) is a L-type calcium channel blocker.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lacidipine
CAS 103890-78-4
Farbe Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C26H33NO6
Menge 10 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 50 mg/mL (109.76 mM)
SMILES O=C(C1=C(C)NC(C)=C(C(OCC)=O)C1C2=CC=CC=C2/C=C/C(OC(C)(C)C)=O)OCC
Molekulargewicht (g/mol) 455.54
Formelmasse 455.54
Reinheit (%) 99.98%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation