Learn More
Lacidipine, MedChemExpress
Beschreibung
Lacidipine (Lacipil, Motens) is a L-type calcium channel blocker.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Lacidipine |
| CAS | 103890-78-4 |
| Farbe | Off-White |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C26H33NO6 |
| Menge | 10 mg |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : ≥ 50 mg/mL (109.76 mM) |
| SMILES | O=C(C1=C(C)NC(C)=C(C(OCC)=O)C1C2=CC=CC=C2/C=C/C(OC(C)(C)C)=O)OCC |
| Molekulargewicht (g/mol) | 455.54 |
| Formelmasse | 455.54 |
| Mehr anzeigen |