missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lacto-N-neotetraose, TRC

Artikelnummer. 30004887
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30004887 10 mg 10 Milligramm
30137771 5 mg 5 Milligramm
30134034 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30004887 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCL30011810MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 13007-32-4
Summenformel C26H45NO21
Molekulargewicht (g/mol) 707.63
Synonym O-beta-D-galactopyranosyl-(1-4)-O-2-(acetylamino)-2-deoxy-beta-D-glucopyranosyl-(1-3)-O-beta-D-galactopyranosyl-(1-4)-D-Glucose, O-beta-D-galactopyranosyl-(1-4)-O-2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranosyl-(1-3)-O-beta-D-galactopyranosyl-(1-4)-D-Glucopyranose (8CI)Lacto-N-neotetraose (6CI), O-beta-D-Galactopyranosyl-(1-4)-O-2-(acetylamino)-2-deoxy-beta-D-glucopyranosyl-(1-3)-O-beta-D-galactopyranosyl-(1-4)-D-glucose, LNnt, N-Neotetraose
IUPAC-Name N-[(2S,3R,4R,5S,6R)-2-[(2R,3S,4S,5R,6S)-3,5-Dihydroxy-2-(Hydroxymethyl)-6-[(2R,3S,4R,5R)-4,5,6-Trihydroxy-2-(Hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxyoxan-4-yl]oxy-4-hydroxy-6-(Hydroxymethyl)-5-[(2S,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-Trihydroxy-6-(Hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyoxan-3-yl]Acetamid
SMILES CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H](CO)O[C@H]1O[C@H]3[C@@H](O)[C@@H](CO)O[C@@H](O[C@H]4[C@H](O)[C@@H](O)C(O)O[C@@H]4CO)[C@@H]3O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Lacto-N-neotetraose
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C26H45NO21/c1-6(32)27-11-14(35)20(46-25-18(39)15(36)12(33)7(2-28)43-25)10(5-31)45-24(11)48-22-13(34)8(3-29)44-26(19(22)40)47-21-9(4-30)42-23(41)17(38)16(21)37/h7-26,28-31,33-41H,2-5H2,1H3,(H,27,32)/t7-,8-,9-,10-,11-,12+,13+,14-,15+,16-,17-,18-,19-,20-,21-,22+,23?,24+,25+,26+/m1/s1
Formelmasse 707.2484
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.