Learn More
Lactose, MedChemExpress
Artikelnummer. 16402379
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16402379 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16402379 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB2123
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Lactose, a major sugar in the milk of most species, could regulate human’s intestinal microflora.
Lactose, a major sugar in the milk of most species, could regulate human’s intestinal microflora.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lactose
CAS 63-42-3
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C12H22O11
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen H2O : 100 mg/mL (292.14 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 50 mg/mL (146.07 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC[C@@H]1[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]([C@H](O)[C@@H](O)C=O)[C@H](O)CO)O1
Molekulargewicht (g/mol) 342.3
Formelmasse 342.3
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Metabolism-sugar/lipid metabolism