Learn More
Lactose octaacetate, 95%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31112090
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
31112090 25 g
31109230 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 31112090 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD13578025g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lactose octaacetate
CAS 6291-42-5
Summenformel C28H38O19
MDL-Nummer MFCD00064040
Menge 25 g
SMILES CC(OC[C@H]1O[C@H]([C@H](OC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@H]1OC(C)=O)O[C@H]2[C@H](OC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)O[C@@H]2COC(C)=O)=O
Molekulargewicht (g/mol) 678.59
Reinheit (%) 95%