Learn More
Uvex™ Ladies Trousers 7429- Graphit
Click to view available options
Größe:
19
20
21
22
23
24
25
26
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54
Beschreibung
- Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 245 g/m², Köpergewebe
- Bequeme Damenhose, Flexbund, seitliche Beuteltaschen an der rechten Seitennaht, Verschluss mit verdecktem Druckknopf, geeignet für industrielle Wäscherei
- Oeko-Tex Standard 100
- Größen: 19 – 26, 34 – 54
- Pflegeanleitung: Bei 60 °C waschbar, nicht bleichen, Bügeln: II Punkte, Trockenreinigung: P, Wäschetrockner: 1 Punkt, für industrielle Wäsche geeignet
Spezifikation
Größe | 22 |
Geschlecht | Damen |
Farbe | Grau |
Verschlusstyp | Knöpfe; Reißverschluss |
Einwegprodukt | Nein |
Dicke | ca. 0,245 g/m² |