missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Uvex™ Lady Trouser 7-8, 7487-Black

Catalog Number 17276071
Click to view available options
Größe:
Größe 3X/Größe 4X
Mittel/groß
X – Small/Small
X-Large/2X-Large
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Well thought-out functionality, sporty design, exciting color contrasts, unusual material combinations and a cut that fits like a glove.

  • 7/8 Damen-Hose
  • Farbe: Schwarz
  • Material: 68 % Dryarn, 28 % Tencel, 4 % Elastan, 200 g/m2
  • Nahtlose Unterwäsche ohne störende Nähte
  • Feuchtigkeitsregulierend
  • Mischung mit natürlichen Fasern
  • Integrierte Funktionszonen
  • Maximaler Komfort
  • OEKO-TEX™ Standard 100
  • Größen: XS/S – 3XL/4XL
  • Pflege: Waschgang 30 °C, nicht chloren, nicht bleichen, nicht im Trockner trocknen, nicht bügeln, nicht reinigen
Größe Größe 3X/Größe 4X
Farbe Schwarz
Dicke (metrisch) 200 g/m²
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'