missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Lambda Light Chain Antibody (SPM559), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
265.00 € - 474.00 €
Spezifikation
| Antigen | Lambda Light Chain |
|---|---|
| Klon | SPM559 |
| Konzentration | 0.2 mg/mL |
| Verdünnung | Western Blot 1-2 ug/mL, Flow Cytometry 1-2 ug/million cells, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1-2 ug/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 ug/mL |
| Anwendungen | Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
18418241
|
Novus Biologicals
NBP2-34377-0.02mg |
0.02 mg |
265.00 €
0.02 Milligramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
|
18485122
|
Novus Biologicals
NBP2-34377-0.1mg |
0.1 mg |
474.00 €
0.10 Milligramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Lambda Light Chain Monoclonal antibody specifically detects Lambda Light Chain in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)Spezifikation
| Lambda Light Chain | |
| 0.2 mg/mL | |
| Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Adaptive Immunity, Immunology | |
| 10 mM PBS with 0.05% BSA | |
| IGLC, immunoglobulin lambda constant group | |
| Purified human Lambda Light Chain | |
| Primary | |
| Store at 4C. |
| SPM559 | |
| Western Blot 1-2 ug/mL, Flow Cytometry 1-2 ug/million cells, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1-2 ug/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 ug/mL | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| P01701, P01842 | |
| 3537 | |
| IgG2a κ | |
| Protein A or G purified |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.