Learn More
Laminarin, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15487449
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15487449 5 g 5 Gramm
15417459 250 mg 250 Milligramm
15477449 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15487449 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J66193.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 9008-22-4 | C18H32O16 | 504.438 g/mol
Laminarin is a storage glucan and is now used to study it’s interaction with laminarinase as its substrate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Laminarin ist ein Speicherglucan und wird aktuell zur Untersuchung der Interaktion mit Laminarinase als Substrat verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Dimethylsulfoxid (leicht erhitzt). Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 9008-22-4
Summenformel C18H32O16
Molekulargewicht (g/mol) 504.438
MDL-Nummer MFCD00046691
InChI-Schlüssel DBTMGCOVALSLOR-DEVYUCJPSA-N
Synonym laminarin, laminaran
PubChem CID 46173707
IUPAC-Name (2S,3R,4S,5R,6R)-4-[(2S,3R,4S,5R,6R)-3,5-Dihydroxy-6-(Hydroxymethyl)-4-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-Trihydroxy-6-(Hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyoxan-2-yl]oxy-6-(Hydroxymethyl)oxan-2,3,5-Triol
SMILES C(C1C(C(C(C(O1)O)O)OC2C(C(C(C(O2)CO)O)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)O)O)O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Laminarin
Farbe Weiß
Menge 5 g
Merck Index 14,5350
Löslichkeitsinformationen Soluble in dimethyl sulfoxide (slightly,heated). Slightly soluble in water.
Optische Drehung −45° (c=2 in Water)
Physikalische Form Pulver