Learn More
Brady™ Laminated Polyester ADR 1.4 1 Explosive Substances Transport Signs
Marke: Brady™ 223553
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
Spezifikation
Glanz | |
Je 1 | |
200 mm | |
200,00 mm | |
Diamantförmig | |
Schwarz auf orange |
Laminiertes Polyester | |
Dauerhaftes Acryl | |
0,099 mm | |
-40 °C bis 110 °C | |
1,4 1 |