missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Laminated Polyester First Aid Signs: Eyewash Pictogram
3.40 € - 4.60 €
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10461264
|
Brady™
250412 |
100 W x 200 mm H |
3.40 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10471264
|
Brady™
250413 |
148 x 200 mm (BxH) |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
10775155
|
Brady™
250414 |
200 W x 200 mm H |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Spezifikation
Glanz |