Learn More
Brady™ Gebotsschilder aus Polyester, laminiert
Gebotsschilder für erhöhte persönliche Sicherheit
Marke: Brady™ 803706
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00100kg
Beschreibung
Schild, obligatorisch - Haarkappe erforderlich- Gemäß NF X 08-003-1 und 08-003-3 N X sowie EU-Richtlinie 92/58/EEC
- Beständig gegen Chemikalien, Wasser, UV-Licht, Kratzer/Abrieb und Temperaturen bis 120 °C
- Durchmesser 100 mm
- Blau oder weiß
Spezifikation
ISO 7010, RoHS-konform gemäß EU-Richtlinie 2002/95/EG | |
Je 1 | |
Laminiertes Polyester | |
0,024 mm | |
Rund | |
Gebotsschild |
Polyester | |
Dauerhaftes Acryl | |
100 mm | |
-40 °C bis 110 °C | |
Schutzmantel verwenden | |
Weiß auf Blau |