Learn More
Epredia™ Lab Vision™ Laminin Ab-1 Rabbit Polyclonal Antibody with BSA and azide
Recommended for Immunohistochemistry (Formalin/paraffin). Epredia™ Laminin Ab-1, Rabbit Polyclonal Antibody is one marker in a comprehensive antibody portfolio that addresses all major disease states, ensuring the ideal tests are always available.
323.34 € - 495.72 €
Spezifikation
Antigen | Laminin Ab-1 |
---|---|
Anwendungen | Immunohistochemistry (Paraffin) |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Wirtsspezies | Rabbit |
Produktcode | Marke | Form | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Form | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
12632777
|
Epredia™
RB-082-A1 |
Concentrated | 500 μL |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
12612777
|
Epredia™
RB-082-A |
Concentrated | 1 mL |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
12662777
|
Epredia™
RB-082-R7 |
Prediluted | 7 mL |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
12672777
|
Epredia™
RB-082-RQ |
Ready-to-Use | 12 mL |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Beschreibung
Extracellular matrix (ECM) surrounds and separates most tissue compartments, determines tissue architecture and dynamically interacts with its surrounding cells. The basement membrane is a part of the ECM and is composed of collagens, proteoglycans, elastin and several glycoproteins of which laminin is the most abundant. Laminins are large heterotrimeric, noncollagenous glycoproteins composed of alpha, beta, and gamma chains Dystroglycan is a major laminin receptor in muscle and epithelia, and nidogen is a high-affinity laminin-binding protein important for basement-membrane assembly.Host Species: Rabbit
Isotype: IgG
Species Reactivity: Human and Rat. Others not known.
Epitope: Not determined
Immunogen: Laminin isolated from a rat yolk sac tumor cell line
Positive Control: Skin, Lung, Kidney or Tonsil
Cellular Localization: Basement membrane Ab-1 labels basement membrane surrounding normal vessels, glands, muscles, nerves, fat and deciduas cells separating these from abutting connective tissues.
Recommended for:
- Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
Spezifikation
Laminin Ab-1 | |
Polyclonal | |
Rabbit | |
Extracellular Matrix | |
Primary |
Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
IVD | |
Laminin isolated from a rat yolk sac tumor cell line |