Learn More
Laminin alpha-3 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Thermo Scientific PA552665
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15790611
  • 514.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 22-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: LLNRIRTWQK THQGENNGLA NSIRDSLNEY EAKLSDLRAR LQEAAAQAKQ ANGLNQENER ALGAIQRQVK EINSLQSDFT KYLTTADSSL LQTNIALQLM EKSQKEYE Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 74%, Rat - 71%.
Laminin alpha-3 Polyclonal antibody specifically detects Laminin alpha-3 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin).
Spezifikation
Spezifikation
Laminin alpha-3
Polyclonal
Unconjugated
LAMA3
[a]3B; BM600; BM600 150kD subunit; E170; Epiligrin; Epiligrin 170 kDa subunit; epiligrin alpha 3 subunit; epiligrin subunit alpha; kalinin 165kD subunit; kalinin subunit alpha; LAM3, alpha-3 subunit; Lama3; Lama3B; laminin 5 alpha 3; laminin 5, alpha-3 subunit; laminin A3; laminin subunit alpha 3; laminin subunit alpha-3; laminin, alpha 3; laminin, alpha 3 (nicein (150kD), kalinin (165kD), BM600 (150kD), epilegrin); Laminin-5; laminin-5 alpha 3 chain; laminin-5 subunit alpha; Laminin-6 subunit alpha; laminin-7 subunit alpha; LAMNA; LOCS; nicein 150kD subunit; nicein subunit alpha; nicein, 150kDa
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
3909
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
0.3 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q16787
LAMA3
Recombinant protein corresponding to Human Laminin alpha-3