Learn More
Landiolol hydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16483098
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16483098 10 mg 10 Milligramm
16415837 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16483098 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY100607A
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Landiolol hydrochloride (ONO1101 hydrochloride) is a highly beta1 selective ultra-short acting beta-blocker (β1/β2 selectivity = 255:1, a half-life of 4 min), acts as an adrenoceptor antagonist.
Landiolol hydrochloride (ONO1101 hydrochloride) is a highly beta1 selective ultra-short acting beta-blocker (β1/β2 selectivity = 255:1, a half-life of 4 min), acts as an adrenoceptor antagonist.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Landiolol hydrochloride
CAS 144481-98-1
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C25H40ClN3O8
Menge 10 mg
Synonym ONO1101 hydrochloride
Löslichkeitsinformationen DMSO : 250 mg/mL (457.83 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 100 mg/mL (183.13 mM)
SMILES O=C(OC[C@H]1OC(C)(C)OC1)CCC2=CC=C(OC[C@@H](O)CNCCNC(N3CCOCC3)=O)C=C2.[H]Cl
Molekulargewicht (g/mol) 546.05
Formelmasse 546.05
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Physikalische Form Powder
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation