Learn More
Thermo Scientific™ LanthaScreen™ Eu-anti-DYKDDDDK Antibody
LanthaScreen™ Eu-anti-DYKDDDDK Antibody
Marke:  Thermo Scientific™ PV6026
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10070808
  • 1088.00 € / 25 Mikrogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
LanthaScreen Europium-labeled anti-DYKDDDDK antibodies are used to indirectly label proteins tagged with DYKDDDDK (Flag). This can be advantageous when working with partially purified protein, or in cases in which direct labeling of the protein using amine-reactive Eu chelates negatively impacts protein activity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
0.25 mg⁄ml
Frozen
RUO
Primary
Europium-labeled anti-DYKDDDDK antibody in HEPES buffered saline. Store at -20°C.
340⁄615, 665
LanthaScreen
Alexa Fluor 647/Europium/Lanthanide Chelates
25 μg
Target and Lead Identification and Validation
1 Each
Frozen
Dry Ice