Learn More
Invitrogen™ LanthaScreen™ Eu-Streptavidin Kit
LanthaScreen™ Eu-Streptavidin-Kit
Marke: Invitrogen™ PV6030
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.09000kg
Beschreibung
Das Europium-Streptavidin ist ein allgemeines Reagenz für die Assay-Entwicklung und bindet an biotinylierte Peptide oder physiologische Proteinsubstrate. Das Eu-Streptavidin-Kit enthält 10 μg Eu-Streptavidin, 400 μl AlexaFluor™ 647-Biotin-Kontrollpeptid und 100 ml TR-FRET Verdünnungspuffer.Spezifikation
0,25 mg/mL | |
Das Eu-Streptavidin-Kit enthält 10 µg Eu-Streptavidin, 400 µl AlexaFluor™ 647-Biotin-Kontrollpeptid und 100 ml TR-FRET Verdünnungspuffer. Die Reagenzien wie auf dem Analysenzertifikat angegeben lagern. | |
Trockeneis | |
LanthaScreen™ | |
Streptavidin-Konjugat (fluoreszierend) |
Alexa Fluor 647, Europium | |
340/615, 665 | |
Flüssigkeit | |
TR-FRET Verdünnungspuffer | |
Alexa Fluor 647, Europium |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.