Learn More
Thermo Scientific™ LanthaScreen™ Tb-anti-Biotin Antibody
LanthaScreen™ Tb-anti-Biotin Antibody
Marke:  Thermo Scientific™ PV4745
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10557774
  • 918.00 € / 25 Mikrogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
A general reagent for use in assay development, the anti-biotin antibody binds to biotinylated peptide or physiological protein substrates.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Immunoprecipitation, Western Blot
Tb (Terbium)/Lanthanide Chelates
RUO
Primary
0.1% Sodium azide
Liquid
Dry Ice
LanthaScreen
0.9mg/mL
25 μg
Target and Lead Identification and Validation
1 Each
Terbium-labeled anti-Biotin antibody in HEPES buffered saline. Store at -20°C.
340⁄490, 520
End Point