Learn More
Thermo Scientific™ LanthaScreen™ Tb-anti-Biotin Antibody
LanthaScreen™ Tb-anti-Biotin Antibody
918.00 € - 10180.00 €
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
10557774
|
Thermo Scientific™
PV4745 |
25 μg |
918.00 €
25 Mikrogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
|
10308914
|
Thermo Scientific™
PV4746 |
1 mg |
10180.00 €
1 Milligramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
A general reagent for use in assay development, the anti-biotin antibody binds to biotinylated peptide or physiological protein substrates.For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.