Learn More
Thermo Scientific™ LanthaScreen™ Tb-anti-Biotin Antibody Kit
LanthaScreen™ Tb-anti-Biotin Antibody Kit
1024.00 € - 11650.00 €
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10627795
|
Thermo Scientific™
PV4749 |
25μg |
1024.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10135404
|
Thermo Scientific™
PV4750 |
1 mg |
11650.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
The LanthaScreen™ terbium (Tb)-labeled anti-biotin antibody is a generic reagent that can be used to easily label biotinylated biomolecules for use in TR-FRET assays. Although the terbium chelate donor can be directly attached to a biomolecule such as a protein or peptide, it can also be indirectly attached to a target molecule through a biotin-mediated association, in the form of a Tb-labeled streptavidin or anti-biotin antibody. Invitrogen’s Tb-labeled biotin-binding reagents are universal reagents that easily label biotinylated biomolecules with terbium for use in TR-FRET assays for proteases, kinases, etc.Contents and Storage:
Each LanthaScreen™ Tb-labeled anti-biotin antibody is supplied in HEPES-buffered saline. The kit also includes 400μl of a fluorescein-labeled positive control and 100 ml of TR-FRET dilution buffer. Store components as indicated in the product Certificate of Analysis (-20°C, or +20-30°C).
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.