Learn More
LanthaScreen™ Tb-p4E-BP1 (pThr46) Antibody Kit
LanthaScreen™ Tb-p4E-BP1 (pThr46) Antibody Kit
4020.00 € - 19270.00 €
Spezifikation
Antigen | Serine/threonine kinase |
---|---|
Konzentration | 0.52mg/mL |
Anwendungen | Kinase Assay, Enzyme and Protein Activity Assays, Kinase Assay |
Konjugat | Tb (Terbium)/GFP (EmGFP)/Lanthanide Chelates |
Regulatorischer Status | RUO, RUO |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10053143
|
Invitrogen
PV4757 |
25 μg |
4020.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10793484
|
Invitrogen
PV4758 |
1 mg |
19270.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
A part of the PI3K/AKT Pathway, 4E-BP1 (EIF4EBP1; eukaryotic translation initiation factor 4E binding protein 1) is a cytosolic protein that is phosphorylated at Thr46 by mTORC1 upon stimulation of the pathway.For use in combination with the GFP-4E-BP1 physiological protein substrate (PV4759) to evaluate inhibitors in medium to high throughput screening applications. An optimized mTor assay buffer (PV4794) is also available.
Spezifikation
Serine/threonine kinase | |
Kinase Assay, Enzyme and Protein Activity Assays, Kinase Assay | |
RUO, RUO | |
Primary | |
150kDa |
0.52mg/mL | |
Tb (Terbium)/GFP (EmGFP)/Lanthanide Chelates | |
Target and Lead Identification and Validation | |
–20°C | |
1 Kit(s) |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.