Learn More
LanthaScreen™ Tb-p4E-BP1 (pThr46) Antibody
LanthaScreen™ Tb-p4E-BP1 (pThr46) Antibody
Marke:  Invitrogen PV4755
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00900kg
Artikelnummer. 10297024
  • 4290.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
A part of the PI3K⁄AKT Pathway, 4E-BP1 (EIF4EBP1; eukaryotic translation initiation factor 4E binding protein 1) is a cytosolic protein that is phosphorylated at Thr46 by mTORC1 upon stimulation of the pathway.
For use in combination with the GFP-4E-BP1 physiological protein substrate (PV4759) to evaluate inhibitors in medium to high throughput screening applications. An optimized mTor assay buffer (PV4794) is also available.
Spezifikation
Spezifikation
Serine/threonine kinase
0.52mg/mL
150kDa
RUO, RUO
Primary
–20°C
Kinase Assay, Target and Lead Identification and Validation
Tb (Terbium)/Lanthanide Chelates
25 μg
Kinase Biology
1 Each