missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ LanthaScreen™ Tb-Streptavidin, 1 mg/mL Kit
LanthaScreen™ Tb-Streptavidin, 1 mg/ml-Kit
1404.00 € - 11160.00 €
Spezifikation
Konzentration | 1 mg/ml |
---|---|
Konjugat | Tb (Terbium) |
Inhalt und Lagerung | LanthaScreen™ Tb-Streptavidin wird in einer Konzentration von 1 mg/ml geliefert und enthält Streptavidin in HEPES-gepufferter Kochsalzlösung, 400 µl Fluorescein-markiertes, biotinyliertes Peptid, das als Positivkontrolle verwendet wird, und 100 ml TR-FRET-Verdünnungspuffer. Lagern Sie die Komponenten wie im Analysenzertifikat des Produkts angegeben (-20 °C oder +20 bis 30 °C). |
Versandbedingung | Trockeneis |
Form | Flüssig |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11593607
|
Invitrogen™
PV3965 |
50 μg |
1404.00 €
50 Mikrogramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10574803
|
Invitrogen™
PV3966 |
1 mg |
11160.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 04-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Als Teil der LanthaScreen™ TR-FRET Toolbox von Assay-Reagenzien ist LanthaScreen™ Tb-markiertes Streptavidin ein generisches Reagenz, das verwendet werden kann, um biotinylierte Biomoleküle mit Terbium für die Verwendung in TR-FRET-Assays leicht zu markieren. Obwohl der Terbium-Chelatspender direkt an ein Biomolekül wie ein Protein oder Peptid angeschlossen werden kann, kann das mit Tb markierte Streptavidin indirekt über eine biotin-vermittelte Verbindung mit Tb-markiertem Streptavidin an ein Zielmolekül angeschlossen werden.Spezifikation
1 mg/ml | |
LanthaScreen™ Tb-Streptavidin wird in einer Konzentration von 1 mg/ml geliefert und enthält Streptavidin in HEPES-gepufferter Kochsalzlösung, 400 µl Fluorescein-markiertes, biotinyliertes Peptid, das als Positivkontrolle verwendet wird, und 100 ml TR-FRET-Verdünnungspuffer. Lagern Sie die Komponenten wie im Analysenzertifikat des Produkts angegeben (-20 °C oder +20 bis 30 °C). | |
Flüssig | |
Streptavidin-Konjugat (fluoreszierend) |
Tb (Terbium) | |
Trockeneis | |
LanthaScreen™ | |
Tb (Terbium) |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.