Learn More
Invitrogen™ LanthaScreen™ TR-FRET FXR Coactivator Assay Kit, goat
LanthaScreen™ TR-FRET-Koaktivator-Assay-Kit für FXR, Ziege
Marke:  Invitrogen™ PV4833
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Artikelnummer. 10083053
  • 1810.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Kit enthält Ziege-Tb-Anti-GST-Antikörper; die anderen Kit-Komponenten sind identisch mit Kit A15140:
Das LanthaScreen™ TR-FRET FXR (Farnesoid-X-Rezeptor)-Koaktivator-Assay-Kit bietet eine empfindliche und zuverlässige Methode für das Hochdurchsatz-Screening potenzieller FXR-Liganden als Agonisten der Koaktivatorrekrutierung. Das Kit verwendet einen mit Terbium (Tb) markierten Anti-GST-Antikörper, ein Fluorescein-markiertes Koaktivatorpeptid und eine FXR-Ligandenbindungsdomäne (FXR-LBD), die mit Glutathion-S-Transferase (GST) getaggt ist, im Format eines Assays mit einem homogenen gebrauchsfertigen Gemisch.
Zur Durchführung des LanthaScreen™ TR-FRET FXR-Koaktivator-Assays im Agonisten-Modus wird FXR-LBD zu Liganden-Testverbindungen hinzugefügt, gefolgt von einer Mischung aus Fluorescein-Koaktivatorpeptid und Tb-markiertem Anti-GST-Antikörper. Nach einer Inkubationszeit bei Raumtemperatur wird das 520 nm/495 nm-TR-FRET-Verhältnis berechnet und zur Bestimmung der EC50 aus einer Dosisreaktionskurve der Verbindung verwendet. Basierend auf der Biologie der FXR-Koaktivatorpeptid-Interaktion ist die EC50 des Liganden ein zusammengesetzter Wert für die Menge des Liganden, die zur Bindung an den Rezeptor, für eine Konformationsänderung und die Rekrutierung des Koaktivatorpeptids erforderlich ist (Abb. 1).
Spezifikation
Spezifikation
Tb (Terbium)
Mikrotiterplatten-Lesegerät
Das LanthaScreen™ TR-FRET FXR-Koaktivator-Assay-Kit enthält das FXR-LBD (GST)-Protein, fluoreszierend markiertes SRC2-2-Koaktivatorpeptid, Tb-markierten Anti-GST-Antikörper und mehrere Puffer.
Lagerung der Komponenten wie im Assay-Protokoll angegeben (-80 °C, -20 °C oder +4 °C).
9971
Trockeneis
LanthaScreen™
FXR
Fluoreszent
384-Well-Platte
Biochemische Koregulator-Interaktion
Endpunkt
FXR, NR1H4
Assay für Interaktionen mit Kofaktoren, TR-FRET
TR-FRET FXR-Koaktivator-Assay-Kit
Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.