Learn More
Invitrogen™ LanthaScreen™ TR-FRET PXR (SXR) Assay-Kit für kompetitive Bindung, Kaninchen
LanthaScreen™ TR-FRET PXR (SXR) kompetitives Bindungs-Assay-Kit (Kaninchen)
Marke: Invitrogen™ A15142
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.09000kg
Beschreibung
Dieses Kit enthält Kaninchen-Tb-Anti-GST-Antikörper; andere Kit-Komponenten sind identisch mit Kit PV4839:Das LanthaScreen™ TR-FRET-Konkurrenzbindungstest-Kit für PXR (SXR) bietet ein empfindliches und robustes Verfahren für das Hochdurchsatz-Screening (HTS) von Liganden für den Pregnan X Rezeptor (PXR), auch bekannt als Steroid- und xenobiotischer Rezeptor (SXR). Das Kit verwendet einen mit Terbium (Tb) markierten Anti-GST-Antikörper, einen fluoreszierenden Kleinmolekül-PXR-Liganden (Fluormone™ PXR (SXR) grün) und eine Human-PXR (SXR)-Liganden-bindende Domäne, die mit Glutathion S-Transferase (GST) getaggt ist, im Format eines Assays mit einem homogenen gebrauchsfertigen Gemisch.
Zur Ausführung des Assays:
Bei der Ausführung des LanthaScreen™ TR-FRET-Konkurrenzbindungstests für PXR (SXR) wird ein Tb-markierter Anti-GST-Antikörper verwendet, um den Rezeptor indirekt durch Bindung an seinen GST-Tag zu markieren. Die kompetitive Ligandenbindung wird anhand der Fähigkeit einer Testverbindung nachgewiesen, einen fluoreszierenden Liganden (Tracer) vom Rezeptor zu verdrängen, was zu einem Verlust des FRET-Signals zwischen dem Tb-Anti-GST-Antikörper und dem Tracer führt (Abb. 1). Diese Art des Bindungstests ist analog zu Radioliganden-basierten Assays, mit dem Unterschied, dass nicht mit Radioaktivität umgegangen werden muss und ein homogenes, reines Zugabe-Format ermöglicht wird.
Spezifikation
Grün | |
Fluoreszent | |
TB-anti-GST Antikörper (Kaninchen), PXR(SXR)-LBD, GST, Fluormon PXR(SXR) grün, TR-FRET PXR(SXR) Assay-Puffer, 1 M DTT | |
800 x 20 μl Assays | |
384-Well-Platte | |
Tb-anti-GST-Antikörper (Kaninchen): Lagerung bei -20 °C, PXR(SXR)-LBD, GST: Lagerung bei -80 °C, Fluormone PXR(SXR) Grün: Lagerung bei -20 °C, TR-FRET PXR(SXR) Assaypuffer: Lagerung bei 4 °C, 1M DTT: Lagerung bei -20 °C oder -80 °C | |
Ja |
LanthaScreen™ TR-FRET PXR (SXR) kompetitives Bindungstest-Kit, Kaninchen,800 x 20 μl Assays, grün, 384-Well-Plattenformat, Fluoreszenzdetektionsmethode, nuklearmedizinische Rezeptoren, drogenfähiges Target, Tb (Terbium)-Etikett, TR-FRET Readout, Kernrezeptor-Assay | |
Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
Kompetitive Ligandenbindung | |
Nur für Forschungszwecke Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden. | |
TR-FRET PXR(SXR) Assay-Puffer | |
Assay der Kernrezeptoren | |
LanthaScreen™ TR-FRET PXR (SXR) Assay-Kit für kompetitive Bindung |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.