missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MedChemExpress Larazotide acetate

Artikelnummer. 16486777
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16486777 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16486777 Lieferant MedChemExpress Lieferanten-Nr. HY106268A

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Larazotide acetate is a synthetic peptide. Larazotide acetate acts as a tight junction regulator and reverses leaky junctions to their normally closed state.

Spezifikation

Reinheit 98.0%
CAS 881851-50-9
Inhalt und Lagerung Sealed storage, away from moisture∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture)
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Molekulargewicht 785.89 g/mol
Produkttyp Peptides
Menge 5 mg
Versandbedingung Room temperature
Löslichkeit H2O : 16.67 mg/mL (21.21 mM∣Need ultrasonic) ∣DMSO : 3.2 mg/mL (4.07 mM∣Need ultrasonic and warming)
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.