Learn More
Manutan HDPE, Large Sealable Barrel
Click to view available options
:
Plastic Barrel
Beschreibung
- Wide opening for ease of access to contents
- Opens and closes quickly without a suction effect
- Hermetic and waterproof seal
- 3-year warranty
- Screw lid closure
- UN-X Group 1 approved for the international transport of hazardous products over land, maritime or air
- Incinerable and 100% recyclable
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (angloamerikanisch) | 1,5 gal. |
| Kapazität (metrisch) | 6 L |
| Zertifizierung/Konformität | UN X Group 1 |
| Beschreibung | Temperature range from −40° to +80°C |
| Innendurchmesser (metrisch) Hals | 137 mm |
| Höhe (metrisch) mit Verschluss | 263 mm |
| Material | HDPE |
| Anzahl pro Packung | Je 1 |
| Produkttyp | Barrel |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.