Learn More
GA International Laser and Inkjet Matte Paper Labels
Artikelnummer. 17844826
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Dimensions (LxW):
100 x 30 mm
100.1 x 30 mm
105 x 74 mm
105 x 37 mm
105 x 42.3 mm
139 x 99.1 mm
199.6 x 143.5 mm
199.6 x 289 mm
200 x 60 mm
210 x 99 mm
31.5 x 13 mm
31 x 22 mm
36 x 70 mm
45,7 x 25,4 mm
46 x 11,1 mm
47,5 x 21,2 mm
63,5 x 38,1 mm
63,5 x 33,8 mm
63,5 x 46,5 mm
63,5 x 72 mm
64 x 7 mm
76,2 x 46,4 mm
99,1 x 57 mm
99,1 x 34 mm
99,1 x 38,1 mm
99,1 x 67,7 mm
99,1 x 93,1 mm
Packungsgröße:
100 Stück
1000 Stück
1200 Stück
12000 Stück
12600 Stück
1400 Stück
1600 Stück
1800 Stück
200 Stück
2100 Stück
2400 Stück
300 Stück
400 Stück
4000 Stück
4800 Stück
600 Stück
7200 Stück
8400 Stück
Product Code. Dimensions (LxW) unitSize
17844826 47,5 x 21,2 mm 4800 Stück
17815136 99,1 x 34 mm 1600 Stück
17874816 105 x 37 mm 1600 Stück
17874826 199.6 x 143.5 mm 200 Stück
17884496 36 x 70 mm 2400 Stück
17824686 99,1 x 93,1 mm 600 Stück
17804306 46 x 11,1 mm 8400 Stück
17824416 100 x 30 mm 1800 Stück
17834416 210 x 99 mm 300 Stück
17814686 100.1 x 30 mm 1800 Stück
17894206 64 x 7 mm 12000 Stück
17895076 76,2 x 46,4 mm 1200 Stück
17814606 31.5 x 13 mm 12600 Stück
17894896 63,5 x 46,5 mm 1800 Stück
17845096 63,5 x 33,8 mm 2400 Stück
17814906 99,1 x 38,1 mm 1400 Stück
17814706 99,1 x 67,7 mm 2400 Stück
17835006 139 x 99.1 mm 400 Stück
17854436 199.6 x 289 mm 100 Stück
17884516 45,7 x 25,4 mm 4000 Stück
17814526 63,5 x 72 mm 1200 Stück
17865096 200 x 60 mm 400 Stück
17824616 63,5 x 38,1 mm 2100 Stück
17874466 99,1 x 57 mm 1000 Stück
17874846 105 x 74 mm 1800 Stück
17855036 105 x 42.3 mm 1400 Stück
17894546 31 x 22 mm 7200 Stück
27 missing translation for 'options'
Product Code. 17844826
missing translation for 'mfr': GA International A4LIP100WH
Only null left
Add to basket
Add to basket
These A4 labels are compatible with both desktop laser and inkjet printers and are ideal for general use applications in labs, offices, and warehouses.
  • Compatible with both laser and inkjet printers, for convenient printing
  • High print quality with vivid colors
  • Premium materials allow for uniform ink absorption and brightness
Specifications
Klebstofftyp Permanent
Beschichtung None
Farbe White
Ausführung Matte
Format Sheet
Material Thermoplastic Film
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Laser
Produkttyp Label
Sterilität Non-sterile
Etiketten pro Bogen 48/Sheet
Anzahl pro Packung 100/Pk.
Menge 4800/Pk.
Form Rectangle
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -20.2°F to +248°F
Temperaturbereich (metrisch) -29°C to +120°C
Dimensions (LxW) 47,5 x 21,2 mm
Länge (angloamerikanisch) 0.83 in.
Länge (metrisch) 21.2 mm
Breite (angloamerikanisch) 1.87 in.
Breite (metrisch) 47.5 mm