Learn More
Lass4 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA550695
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 15634625
  • 470.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 22-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The antibody detects endogenous levels of total Lass4 protein.
Lass4 Polyclonal antibody specifically detects Lass4 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
Lass4
Polyclonal
Unconjugated
CERS4
2900019C14Rik; Ceramide synthase 4; CerS4; FLJ12089; LAG1 homolog, ceramide synthase 4; LAG1 longevity assurance homolog 4; Lass4; longevity assurance homolog 4; Sphingosine N-acyltransferase CERS4; TRAM homolog 1; translocating chain-associating membrane protein homolog 1; Trh1
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
79603
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
2.3 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.05% sodium azide; pH 7.4
Q9HA82
CERS4
Synthetic peptide corresponding to a region derived from internal residues of human ceramide synthase 4