missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
LAT, p Tyr220 Antibody (SR1644), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
338.00 € - 449.00 €
Spezifikation
| Antigen | LAT |
|---|---|
| Klon | SR1644 |
| Verdünnung | Western Blot 1:500-1:2000, Immunohistochemistry 1:50-1:200, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50-1:200, Immunoprecipitation 1:30 |
| Anwendungen | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
18623104
|
Novus Biologicals
NBP3-21508-100ul |
100 μg |
449.00 €
100 Mikroliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
|
18614215
|
Novus Biologicals
NBP3-21508-50ul |
50 μg |
338.00 €
50 Mikroliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschreibung
LAT Monoclonal antibody specifically detects LAT in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, ImmunoprecipitationSpezifikation
| LAT | |
| Western Blot 1:500-1:2000, Immunohistochemistry 1:50-1:200, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50-1:200, Immunoprecipitation 1:30 | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human, Mouse, Rat | |
| 36 kDa phospho-tyrosine adapter protein, LAT1,36 kDa phospho-tyrosine adaptor protein, linker for activation of T cells, linker for activation of T-cells family member 1, p36-38, pp36 | |
| A synthesized peptide derived from human phospho-LAT [Tyr220] (Uniprot #: O43561) | |
| Primary | |
| Store at -20 degrees C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| SR1644 | |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Adaptive Immunity, Immunology, Phospho Specific, Signal Transduction | |
| PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol. | |
| 27040 | |
| IgG | |
| Affinity purified |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts