Learn More
Nitritex™ Latex-/Puderfreie, sterile Handschuhe aus Nitril
350.23 EUR gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21673" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "21673" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Größe:
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Beschreibung
- Extra dicker Rollrand für weniger Rissbildung beim Anziehen
- Die patentierte EasyOn™ Technologie ermöglicht problemloses doppeltes Überziehen
- Die EasyTear™ Verpackung gibt keine Partikel ab
- Die mittlere Armlänge von 300 mm (12 in.) bietet zusätzlichen Schutz
- Latexhandschuhe bieten außergewöhnliche Flexibilität und Komfort
- Anatomisch geformte, handspezifische Handschuhe für eine enge Passform
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | ISO 9001:2015, (EU)2016/425, EN420:2003 +A1:2009 und EN374-1:2016, EN374-5:2016 und EN421:2010, EN455-2:2015, ISO 11137-1:2006, (EG)1935/2004 und (EG) 2023/2006 |
Cleanroom Class | Class 10 (ISO 4) |
Farbe | Naturfarben |
Einwegprodukt | Ja |
Oberflächenbehandlung außen | Texturiert |
Güte | ISO Klasse 4 und EU GMP Klasse A |
Hand | Spezifisch |
Material | Latex |
Gepudert | Puderfrei |
Produkttyp | Handschuhe |