Learn More
MedChemExpress Lathyrol
Artikelnummer. 16483876
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16483876 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16483876 Lieferant MedChemExpress Lieferanten-Nr. HYN0561
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Lathyrol is a natural product, and is used for cancer treatment.
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Molekulargewicht 334.45 g/mol
Versandbedingung Room temperature
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death
CAS 34420-19-4
Produkttyp Natural Products
Reinheit 99.52%
Löslichkeit DMSO : ≥ 100 mg/mL (299.00 mM)
Menge 25 mg