Learn More
MedChemExpress Lathyrol
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Molekulargewicht | 334.45 g/mol |
| Versandbedingung | Room temperature |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Cancer-programmed cell death |
| CAS | 34420-19-4 |
| Produkttyp | Natural Products |
| Reinheit | 99.52% |
| Löslichkeit | DMSO : ≥ 100 mg/mL (299.00 mM) |
| Menge | 10 mg |