Learn More
Thermo Scientific Chemicals Lck-Inhibitor II
Artikelnummer. 15486209
Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
Artikelnummer. 15486209
Marke: Thermo Scientific Chemicals J64111.#0
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen befindet möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 5 mg
Beschreibung Blassgelb
Inhalt und Lagerung 2 °C bis 8 °C
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ein zelldurchlässiger, ATP-bindendes Site-Targeting, Tri-substituiertes Pyrimidin, das als hochpotenter Lck-Inhibitor (lymphozytenspezifische Kinase) fungiert
CAS 918870-43-6
Summenformel C24H26N6O3
Formelmasse 446.50
Synonym 3-(2-(1H-Benzo[d]imidazol-1-yl)-6-(2-morpholinoethoxy)-pyrimidin-4-ylamino)-4-methylphenol;
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Produkttyp Lck Inhibitor II
Form Fest