Learn More
LCL161, MedChemExpress
Artikelnummer. 16429167
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
50 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16429167 5 mg 5 Milligramm
16426598 10 mg -
16452687 50 mg 50 Milligramm
15590593 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16429167 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY15518
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress LCL161 is a IAP inhibitor which inhibits XIAP in HEK293 cell and cIAP1 in MDA-MB-231 cell with IC50s of 35 and 0.4 nM, respectively.
LCL161 is a IAP inhibitor which inhibits XIAP in HEK293 cell and cIAP1 in MDA-MB-231 cell with IC50s of 35 and 0.4 nM, respectively.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material LCL161
CAS 1005342-46-0
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C26H33FN4O3S
Menge 5 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (199.75 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@H](NC)C(N[C@@H](C1CCCCC1)C(N2[C@H](C3=NC(C(C4=CC=C(F)C=C4)=O)=CS3)CCC2)=O)=O
Molekulargewicht (g/mol) 500.63
Formelmasse 500.63
Reinheit (%) 98.65%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death