Learn More
LDC7559, MedChemExpress
Beschreibung
LDC7559 is a gasdermin D (GSDMD) inhibitor via blocking neutrophil extracellular trap (NET) in the late stages .
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | LDC7559 |
| CAS | 2407782-01-6 |
| Farbe | Light Yellow |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C20H19N3O3 |
| Menge | 5 mg |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : 100 mg/mL (286.22 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | COC1=C(C=CC=C1)C2=NN3C(COC(C=C(NC(C)=O)C=C4)=C4C3)=C2 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 349.38 |
| Formelmasse | 349.38 |
| Mehr anzeigen |