missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ LDL Uptake Assay Kit (Fluorometric)

Artikelnummer. 18683810 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Click to view available options
Menge:
1 Kit
Packungsgröße:
1 Set
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18683810

Marke: Novus Biologicals™ KA1327

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Assay Kit (Fluorometric)

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Inhalt und Lagerung Storage of components varies. See protocol for specific instructions.
Menge 1 Kit
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt