Learn More
LDN-192960, MedChemExpress
Artikelnummer. 16488387
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16488387 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16488387 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY134555mg
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress LDN-192960 is an inhibitor of Haspin and Dual-specificity Tyrosine-regulated Kinase 2 (DYRK2) with IC50s of 10 nM and 48 nM, respectively.
LDN-192960 is an inhibitor of Haspin and Dual-specificity Tyrosine-regulated Kinase 2 (DYRK2) with IC50s of 10 nM and 48 nM, respectively.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material LDN-192960
CAS 184582-62-5
Farbe Orange
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C18H20N2O2S
Menge 5 mg
SMILES NCCCSC1=C(C=C(OC)C=C2)C2=NC3=CC=C(OC)C=C31
Molekulargewicht (g/mol) 328.43
Formelmasse 328.43
Reinheit (%) 99.56%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease