Learn More
Carl Roth™ Rotilabo LDPE-Probenbeutel
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
50 x 80mm
70 x 100 mm
80 x 122 mm
100 x 150 mm
120 x 170 mm
180 x 250mm
200 x 300mm
Packungsgröße:
100 Stück
Beschreibung
- Made of glass‐transparent LDPE
- Press down on strip to seal
- Also feature white write‐on lines for labeling on one side
- 50 μm thick
Spezifikation
Spezifikation
| Verschlusstyp | Druckstreifen |
| Farbe | Transparent |
| Enthält | With white write‐on lines for labeling on one side. |
| Material | LDPE |
| Dicke (metrisch) | 50 μm |
| Anzahl pro Packung | 100 |
| Menge | 100 Packung |
| Abmessungen (L x B) | 100 x 150 mm |
| Breite (metrisch) | 100 mm |
| Produkttyp | Probenbeutel |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.