Learn More
Lecithin, MedChemExpress
Descripción
Lecithin is regarded as a safe, conventional phospholipid source. Phospholipids are reported to alter the fatty acid composition and microstructure of the membranes in animal cells.
Especificaciones
Especificaciones
| Chemischer Name oder Material | Lecithin |
| CAS | 8002-43-5 |
| Farbe | Light Yellow |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C42H80NO8P |
| Menge | 500 mg |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : 5 mg/mL (6.60 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 3.33 mg/mL (4.39 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=P(OC[C@@H](COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)OC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)(OCC[N+](C)(C)C)[O-] |
| Molekulargewicht (g/mol) | 758.06 |
| Formelmasse | 758.06 |
| Mostrar más |
Research purposes only
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?